2 bacs étagères (V=12,5 l), 1 bac de rétention au sol (V=12,5 l) sansmétal (mélanine/PE) 1 * 1 Un.
Fournisseur: asecos
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
2 bacs étagères (V=12,5 l), 1 bac de rétention au sol (V=12,5 l) sansmétal (mélanine/PE) 1 * 1 Un. MSGA30289 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou