Armoirede scurit S-CLASSIC-90modleS90.196.120- Dimensions extrieuresLxPxHenmm:1196x616x1968- Poidsen Kgs:420 Certifie laNormeEN14470-1,CertificationsCEetGS NFEN14727 (NormeMobilierdelaboratoire) 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
Armoirede scurit S-CLASSIC-90modleS90.196.120- Dimensions extrieuresLxPxHenmm:1196x616x1968- Poidsen Kgs:420 Certifie laNormeEN14470-1,CertificationsCEetGS NFEN14727 (NormeMobilierdelaboratoire) 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120 - Dimensions extérieures LxPxH en mm : 1196 x 616 x 1968  - Poids en Kgs : 420 Certifiée à la Norme EN 14470-1, Certifications CE et GS NF EN 14727  (Norme Mobilier de laboratoire) 1 * 1 Pce MSGA30606005 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou