Safety storage cabinets, type 30, E-PSM-UF
Fournisseur: asecos
30630
MSGA30630EA 907 EUR InStock
MSGA30630
Safety storage cabinets, type 30, E-PSM-UF
Mobilier Armoires de stockage
The cabinets are height adjustable with galvanised tray with loading capacity of 50 kg.
  • Sturdy sheet-steel construction
  • Connection with a technical exhaust system
Certifications: EN14470-1
Informations de commande: Interior equipment packages need to be ordered separately (not included). Please check the website or contact Avantor for further information.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité