Dispensing Can
Fournisseur: asecos
36488
MSGA36488EA 133 EUR InStock
MSGA36488
Dispensing Can
Bidons de sécurité
The dispensing can allows for safe, clean and comfortable dispensing of liquids in the workplace.
  • Resistant, chemically stable and UV-stable containers
  • 18 labels in 9 signal colours and a multilingual safety label for content labelling according to GHS
  • With stable handles for ergnomic handling
Includes 2 screw-on type outlets in different sizes.
Width: 173 mm
Height: 416 mm
Collapse All
Désignation Matière Capacité Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Dispensing can PE 5 L blanc 1 MSGA36488
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité