Armoire de Scurit UB-S-90 Double certification (EN 14470-1 et UL/UC 1275), Certifications CE et GS, NF EN 16121/16122 (Norme Mobilier de laboratoire) - Armoire s. paillasse UB-S-90 UL.S L x P x H(mm) 593x502x600 - Poids en Kgs : 110 Corps RAL7035 ( 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
Armoire de Scurit UB-S-90 Double certification (EN 14470-1 et UL/UC 1275), Certifications CE et GS, NF EN 16121/16122 (Norme Mobilier de laboratoire) - Armoire s. paillasse UB-S-90 UL.S L x P x H(mm) 593x502x600 - Poids en Kgs : 110 Corps RAL7035 ( 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Armoire de Sécurité UB-S-90 Double certification (EN 14470-1 et UL/UC 1275), Certifications CE et GS, NF EN 16121/16122 (Norme Mobilier de laboratoire) - Armoire s. paillasse UB-S-90 UL.S L x P x H(mm) 593x502x600 - Poids en Kgs : 110 Corps RAL7035 ( 1 * 1 Pce MSGA36993001 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou