STATION IBC, POLYÉTHYLÈNE, BLEU, AVEC CAILLEBOTIS PE, TRANSPORTABLE PAR TRANSPALETTE, CAPACITÉ DU BAC DE RÉTENTION SOL: 1000 LITRES, CAPACITÉ DE CHARGE (KG): 2000 KG, DIMENSIONS EXTÉRIEUR :  L X P X H (MM) 1370 x 1980 x 720 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
STATION IBC, POLYÉTHYLÈNE, BLEU, AVEC CAILLEBOTIS PE, TRANSPORTABLE PAR TRANSPALETTE, CAPACITÉ DU BAC DE RÉTENTION SOL: 1000 LITRES, CAPACITÉ DE CHARGE (KG): 2000 KG, DIMENSIONS EXTÉRIEUR :  L X P X H (MM) 1370 x 1980 x 720 1 * 1 Pce MSGA38648 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou