Relay Module
Fournisseur: asecos
38766
MSGA38766EA 263 EUR InStock
MSGA38766
Relay Module
Mobilier Armoires de stockage
By choosing this option, you are opting for alarm differentiation instead of a collective alarm.
These signals are passed on to a central control centre via potential-free alarm contacts. With the clear differentiation of the alarm conditions, you can initiate optimally coordinated measures.
The relay module is suited for the PRO models of the IONLINE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité