BAC DE RTENTION,POLYTHYLNE,BLEU, AVEC CAILLEBOTIS PE,TRANSPORTABLE PAR TRANSPALETTE, CAPACIT DE CHARGE (KG):1200KG, DIMENSI ONS EXTRIEUR : L X P X H(MM) 2520 x 900 x 350 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
BAC DE RTENTION,POLYTHYLNE,BLEU, AVEC CAILLEBOTIS PE,TRANSPORTABLE PAR TRANSPALETTE, CAPACIT DE CHARGE (KG):1200KG, DIMENSI ONS EXTRIEUR : L X P X H(MM) 2520 x 900 x 350 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
BAC DE RÉTENTION, POLYÉTHYLÈNE, BLEU, AVEC CAILLEBOTIS PE, TRANSPORTABLE PAR TRANSPALETTE, CAPACITÉ DE CHARGE (KG): 1200 KG, DIMENSI ONS EXTÉRIEUR :  L X P X H (MM) 2520 x 900 x 350 1 * 1 Pce MSGA39196 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou