Safety PE Storage Can with Dosing Tap
Fournisseur: asecos
40096
MSGA40096EA 79.7 EUR InStock
MSGA40096
Safety PE Storage Can with Dosing Tap
Bidons de sécurité
The PE Storage Can is ideal for the safe storage and internal transport of liquids, such as acids or lyes.
  • With fine dosing tap made of stainless steel (1.4301), includes vent, PTFE seal
  • Includes multilingual safety sticker to designate the contents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité