Poste de travail flux laminaire destins aux matires dangereuses vapeurs nocives, sans plan de travail respect araulique selon la norme DIN EN 14175-3 Surveillance du dbit d'air frais et d'vacuation avec alarmes visuelle et sonore, clairage in 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
Poste de travail flux laminaire destins aux matires dangereuses vapeurs nocives, sans plan de travail respect araulique selon la norme DIN EN 14175-3 Surveillance du dbit d'air frais et d'vacuation avec alarmes visuelle et sonore, clairage in 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Poste de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses vapeurs nocives, sans plan de travail respect aéraulique selon la norme DIN EN 14175-3 Surveillance du débit d'air frais et d'évacuation avec alarmes visuelle et sonore, Éclairage in 1 * 1 Pce MSGA40599 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou