Universal drum tops
Fournisseur: asecos
9953
MSGA9953EA 127 EUR InStock
MSGA9953
Universal drum tops
Matériaux absorbants
Universal absorbent mat for drum tops for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Suitable for 200 litre drums
  • Optimal protection while dispensing ensuring drum top and floor stay clean
  • Absorbent capacity up to 16 times its own weight
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité