Round bottom tube with DIN22 thread without gauge, Ø 25 mm ± 0.25 mm long. 115 mm ± 1 mm thickness 1.5 mm ± 0.05 mm (packaged by 135 pieces) 1 * 135 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Round bottom tube with DIN22 thread without gauge, Ø 25 mm ± 0.25 mm long. 115 mm ± 1 mm thickness 1.5 mm ± 0.05 mm (packaged by 135 pieces) 1 * 135 Pce MSPP10.002.060 1 * 135 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou