Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DACH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
10914-1-AP
MSPP10914-1-APEA 0 EUR InStock
MSPP10914-1-AP
Anti-DACH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DACH1, a homologue of the Drosophila dachshund gene, is a key regulator of cell fate determination during eye, leg, and brain development in the fly. Through interacting with NCoR and Smad4, DACH1 is able to inhibit the transforming growth factor-beta (TGF-beta) signaling pathway. DACH1 can inhibit breast cancer cellular proliferation via cyclin D1, suggesting a possible role in tumor suppression. Additionally, DACH1 plays an important role in negative regulation of RANKL (Receptor activator of NF-kappaB ligand ) gene expression in marrow stromal/preosteoblast cells, and loss of DACH1 expression might be involved in endometrial cancer progression. Four isoforms of DACH1 are produced by alternative splicing. This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human DACH1.

Western Blot: MCF7 Cells, 1:500 to 1:5000; IHC: Human Prostate Cancer Tissue, 1:20 to 1:200; IP: HEK to 293 Cells, 1:500 to 1:5000

Type: Primary
Antigen: DACH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité