Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
12133-2-AP
MSPP12133-2-APEA 0 EUR InStock
MSPP12133-2-AP
Anti-TIA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIA1, also named as p40-TIA-1, is involved in alternative pre-RNA splicing and regulation of mRNA translation by binding to AU-rich elements (AREs) located in mRNA 3' untranslated regions (3' UTRs). It possesses nucleolytic activity against cytotoxic lymphocyte target cells. TIA1 may be involved in apoptosis. Two isoforms of this protein exist - 41kDa and 42kDa.

Western Blot:Jurkat Cells, 1:200 to 1:2000

Type: Primary
Antigen: TIA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité