Brij® 35 30% en solution aqueuse
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
13900
MSPP13900EA 62 EUR InStock
MSPP13900
Brij® 35 30% en solution aqueuse
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité