Trioxyde de tungstène
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Attention
200008986
MSPP200008986EA 86.21 EUR InStock
MSPP200008986
Trioxyde de tungstène
Trioxyde de tungstène
Formule: O₃W
Point de fusion: 1473 °C
Densité: 7.16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011466
Numéro CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité