Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (II) oxyde

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Attention

200009554
MSPP200009554EA 0 EUR InStock
MSPP200009554
Cuivre (II) oxyde
Cuivre (II) oxyde


Formule: CuO
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1326 °C
Densité: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité