Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
21773-1-AP
MSPP21773-1-APEA 0 EUR InStock
MSPP21773-1-AP
Anti-ZO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tight junction (or zonula occludens) form the continuous intercellular barrier between epithelial and endothelial cells, which is required to separate tissue spaces and regulate selective movement of solutes across the epithelium and endothelium. ZO-1 (also known as TJP1) is a peripheral membrane phosphoprotein located on the cytoplasmic face and is expressed in tight junctions of both epithelial and endothelial cells. It binds the transmembrane proteins occludin and the claudins linking them to cytoskeletal actin. ZO-1 belongs to a family of multidomain proteins known as the membrane-associated guanylate kinase homologs (MAGUKs). It is a pivotal tight junction protein and may be involved in signalling mechanisms regulating cell proliferation and differentiation.

Western Blot: HepG2 Cells, 1:200 to 1:2000; IHC: Human Kidney Tissue, 1:20 to 1:200; FC: MCF-7 Cells, N/A; IF: HUVEC Cells, 1:20 to 1:200

Type: Primary
Antigen: ZO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité