Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
22034-1-AP
MSPP22034-1-APEA 0 EUR InStock
MSPP22034-1-AP
Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The PTEN antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human PTEN. This antibody recognises human antigen. The PTEN antibody has been validated for the following applications: ELISA, IHC analysis.

WB 1 : 300

Type: Primary
Antigen: PTEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité