Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrofuranne

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Danger

412452
MSPP412452EA 0 EUR InStock
MSPP412452
Tétrahydrofuranne
Tétrahydrofuranne


Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité