Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium-fer (II) sulfate 0.025 mol/l (0.025 N) en solution aqueuse

Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyms: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate

80010697.1000
MSPP80010697.1000EA 0 EUR InStock
MSPP80010697.1000
Ammonium-fer (II) sulfate 0.025 mol/l (0.025 N) en solution aqueuse
Ammonium-fer (II) sulfate


Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité