Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N)
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
80011986.5000
MSPP80011986.5000EA 0 EUR InStock
MSPP80011986.5000
Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité