Potassium iodure 20% en solution aqueuse
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
80012284.1000
MSPP80012284.1000EA 130.47 EUR InStock
MSPP80012284.1000
Potassium iodure 20% en solution aqueuse
Potassium iodure
Formule: Kl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité