Gri3D 96WP - 60 hydrogel arrays - imaging bottom, SUN bioscience 96 well polystyrene cell culture plate with 60 hydrogel microwell a rrays, 0.18mm imaging bottom (IBIDI polymer coverslip) 1 * 1 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gri3D 96WP - 60 hydrogel arrays - imaging bottom, SUN bioscience 96 well polystyrene cell culture plate with 60 hydrogel microwell a rrays, 0.18mm imaging bottom (IBIDI polymer coverslip) 1 * 1 Pce MSPPGRI3D-96IBIS60 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou