Tamper evident closures for VEREL bottles
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
14.061.01
MUEL14.061.01EA 33.8 EUR InStock
MUEL14.061.01
Tamper evident closures for VEREL bottles
Capuchons Bouchons pour flacons
Closure, tamper evident, with yellow safety ring and PE- foamed insert.
  • Used for VERAL bottles of glass and PET
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité