Bouchons filetés pour flacons rectangulaires
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
14.063.01
MUEL14.063.01EA 11.1 EUR InStock
MUEL14.063.01
Bouchons filetés pour flacons rectangulaires
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, blanc
  • Bouchon avec bague d'inviolabilité
  • Auto-étanches grâce au cône intérieur
  • Utilisables sur les flacons rectangulaires références 215-8331 à 215-8334
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité