Sample tubes for ointment
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
14.375.06
MUEL14.375.06EA 64 EUR InStock
MUEL14.375.06
Sample tubes for ointment
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Aluminium ointment tubes with white PE screw cap and flat bottom. Painted in white outside and inside with protective lacquer.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité