Palettes moyennes, 3 patins
Fournisseur: MULTIROIR
RMP.1210.A.3
MULCRMP.1210.A.3EA 165 EUR InStock
MULCRMP.1210.A.3
Palettes moyennes, 3 patins
Boîtes Boîtes de transport
Palette moyenne avec bord de sécurité en polypropylène recyclé résistant aux chocs et aux variations de température.
  • Fabriqué en polypropylène pour une grande résistance aux chocs
  • 3 patins
  • Charge statique 4000 kg
  • Charge dynamique 1500 kg
  • Capacité de charge élevée et poids léger
  • Résistant aux chocs thermiques et aux intempéries
  • Couleur : Noir
Adaptées à l'exportation vers toutes les destinations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité