Cetrimonium bromure ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
N121-07EA 0 EUR InStock
N121-07
Cetrimonium bromure ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cetrimonium bromure
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Point de fusion: 237…243 °C
Point d'éclair: 244 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C₁₉H₄₂BrN) >= 98.0 %
Insoluble Matter <= 0.005 %
Residue after Ignition <= 0.10 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité