Calcium nitrate tétrahydraté 99-103% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
N261-1KGEA 129 EUR InStock
N261-1KG
Calcium nitrate tétrahydraté 99-103% ACS
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Barium 0.005%
Chloride = 0.005%
Heavy Metals (as Pb) = 0.0005%
Insolubles = 0.005%
Iron = 0.0005%
Magnesium = 0.05%
Nitrite = 0.001%
pH (5%, Water) @25°C 5 - 7
Potassium = 0.005%
Purity 99% - 103%
Sodium = 0.01%
Strontium = 0.05%
Sulphate = 0.002%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité