Naphthol AS-GR phosphate disodium salt
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
N3625-1G
N3625-1GEA 882 EUR InStock
N3625-1G
Naphthol AS-GR phosphate disodium salt
Naphthol AS-GR phosphate disodium salt
Produces highly insoluble dark green stain in histochemical studies.
Formule: C₂₂H₁₆NO₅PNa₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069449
Numéro CAS: 100929-51-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72cea00ddaca67c608823a5959df5aeb7163ffbb&vid=a325e7886f00cf927e143e1452d753ecd04ea0ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy dark yellow solution at 50 mg/ml of water
Solubility Conforms to structure
IR Spectrum < or = 23% (7 Mol/Mol)
Water by Karl Fischer 6.6 to 7.1% Phosphorus
ICP-Atomic Emission Jun-03
Purity by thin layer chromatography * Anhydrous Basis
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité