Nile blue A ≥75 % Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Nile blue A sulphate, Nile blue sulphate, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium sulphate, Basic Blue 12
N5632-25G
N5632-25GEA 86.9 EUR InStock
N5632-25G
Nile blue A ≥75 % Dye, Sigma-Aldrich®
Nile blue A
Nile Blue A, Dye content ≥75 % (Basic Blue 12; Nile blue sulfate)
Formule: C₄₀H₄₀N₆O₆S
MW: 732.84 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064529
Numéro CAS: 3625-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1e9a300af6fcdad8689d11e210d54d4e80d7765&vid=bcfa12b44332210932aeadb7cb05764c10a14512&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25 g N5632-25G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité