Rouge neutre solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
N6264-50ML
N6264-50MLEA 136 EUR InStock
N6264-50ML
Rouge neutre solution, Sigma-Aldrich®
Rouge neutre
Used as a red nuclear counterstain in various cytochemical procedures.
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a45ed674ccf6293f0268c049f029572c9a5ecbaa&vid=a45ed674ccf6293f0268c049f029572c9a5ecbaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité