Colorant d'ARN, Gold-N-Gel™
Fournisseur: VWR Chemicals
N734-5MLEA 254 EUR InStock
N734-5ML
Colorant d'ARN, Gold-N-Gel™
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Le colorant d'ARN Gold-N-Gel est compatible avec les protocoles standard pour l'électrophorèse dénaturante des fragments d'ARN. Les bandes sont immédiatement visibles par illumination à la lumière UV. Un filtre standard au bromure d'éthidium peut être utilisé pour la documentation sur gel.
  • Colorant en gel fluorescent non mutagène pour une visualisation immédiate des bandes d'ARN sur les gels d'agarose dénaturants
  • Visualisation immédiate de la bande par illumination UV – Pas de coloration ou de décoloration post-exécution
  • Faciles à utiliser: Il suffit de l'ajouter à l'agarose fondue avant le coulage
Information de livraison: Fourni sous la forme d'un concentré 200X.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité