VWR® Ready Ladder™, Échelle d'ADN, 50 bp
Fournisseur: VWR Chemicals
N746-100RXNEA 157 EUR InStock
N746-100RXN
VWR® Ready Ladder™, Échelle d'ADN, 50 bp
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Échelle avec 10 fragments de 50 à 500 bp pour une identification facile de la bande. Formule prémélangée prête à l'emploi avec coloration de chargement.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ready Ladder™ 50 bp, prémélangée avec coloration de chargement, suffisante pour 100 lignes 1 KIT N746-100RXN
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité