Set pour la purification de l'ARN total
Fournisseur: VWR Chemicals
N788-KITEA 781 EUR InStock
N788-KIT
Set pour la purification de l'ARN total
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le set pour la purification de l'ARN total sans phénol fournit une méthode rapide pour l'isolement et la purification de l'ARN total des cellules animales cultivées, des échantillons de tissus, du sang, des bactéries, des levures, des champignons, des plantes et des virus.
  • Élimination du phénol et chloroforme lors de la purification de l'ARN
  • Améliore la récupération de l'ARN total, y compris les espèces de microARN
  • Protocole simple de 20 minutes
Le set purifie toutes les tailles d'ARN, depuis les gros ARN messagers et ARN ribosomaux jusqu'aux microARN (ARNmi) et aux petits ARN interférents (ARNsi). L'ARN est de préférence purifié à partir d'autres composants cellulaires, comme des protéines, sans utiliser de phénol ou de chloroforme.
L'ARN purifié est de la plus haute intégrité et peut être utilisé dans un certain nombre d'applications en aval, y compris la PCR en temps réel, la PCR par transcription inverse, la procédure de transfert Northern, la protection des RNases et l'extension de l'amorce, ainsi que les essais par matrices d'expression.
Information de livraison: Contient une solution de lyse, 40 ml ; une solution de lavage, 22 ml ; une solution d'élution, 6 ml ; mini-colonnes de centrifugation (50) ; et tubes de prélèvement (50).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité