Tampon de transfert rapide 10X
Fournisseur: VWR Chemicals
N789-4LEA 619 EUR InStock
N789-4L
Tampon de transfert rapide 10X
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de transfert
Ce tampon est un système de composants simple et unique pour le transfert rapide et efficace de protéines à partir de gels SDS-PAGE sur membranes pour les applications de transfert Western. À l'aide d'un appareil de transfert standard semi-sec ou humide, le transfert est réalisé en 10 ou 20 minutes respectivement.
  • Utilisation d'équipements de transfert standard
  • Formulation non dangereuse
  • Transferts sur PVDF et nitrocellulose à partir de plusieurs types de gels
La formulation sans méthanol, non dangereuse, est compatible avec les membranes PVDF et en nitrocellulose. L'efficacité du transfert est équivalente à celle observée avec un tampon de transfert tris-glycine-méthanol.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité