Rouge nucléaire, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
N8002-5G
N8002-5GEA 188 EUR InStock
N8002-5G
Rouge nucléaire, Sigma-Aldrich®
Rouge nucléaire
Nuclear Fast Red is suitable for the determination of calcium. It is suitable for use in prussian blue staining in neural progenitor cells. It may be employed as highly sensitive 'off/on' fluorescent probe for the determination of guanine. Nuclear fast red (2-anthracenesulfonic acid, 4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt) may be used as selective complexing agent for the simultaneous determination of copper and bismuth by adsorptive stripping voltammetry.
  • Used as a biological stain
Formule: C₁₄H₈NNaO₇S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078493
Numéro CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5f353df3de5fa370a6fcdd2551f9bf7e2434a30&vid=c1c6ebeb11dc30427146c0ba6daaebbe718df049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Dark Brown to Very Dark Brown and Dark
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour)
c = 4 mg/4ml; Water
Dark Red to Very Dark Red
Suitability
Suitable for Determination of Calcium
Suitable
Recommended Retest Period 4 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité