XTT sel de sodium, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
N812-100MGEA 0 EUR InStock
N812-100MG
XTT sel de sodium, Haute Pureté
XTT sodium salt
Formule: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083517
Numéro CAS: 111072-31-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Emax (285 nm) 14800 – 16800
Appearance Yellow powder
Water (KF) ≤15%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité