Sodium hydrogénosulfite, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
N822-500GEA 212 EUR InStock
N822-500G
Sodium hydrogénosulfite, Qualité Réactif
Sodium hydrogénosulfite
Formule: HNaO₃S
Point de fusion: 300 °C
Densité: 2.476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ONU: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride Content <0.02%
Heavy Metals (as Pb) <0.001%
Insoluble Matter <0.005%
Iron <0.002%
Titration by Na₂SO₃ (%SO₂) >58.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité