Calcium hydroxyde
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
N883-500GEA 107 EUR InStock
N883-500G
Calcium hydroxyde
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium Carbonate {CaCO3} 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} 83 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité