Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Noir amido 10B ~50% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

N9002-100G
N9002-100GEA 97.4 EUR InStock
N9002-100G
Noir amido 10B ~50% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium


Formule: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004017
Numéro CAS: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8b9f7f6733bff2b995daf88ef2e942fa863839&vid=a02ab4ff2fadb195614b16ec03ac0e7efb3e6cae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Dark Blue
Nitrogen 5.5 - 8.2%
Lambda Max, In H₂O 617 - 620 nm
Dye Content 40 - 60%, Approx 50%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité