3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 10% en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
N907-1LEA 504 EUR InStock
N907-1L
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 10% en solution aqueuse, Qualité Réactif
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité