Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 98-102% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
N984-500GEA 144 EUR InStock
N984-500G
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 98-102% ACS
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium <0.005%
Assay 98 - 102%
Chloride ≤5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Sodium ≤0.02%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité