Acide phtalique ≥99.5%
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
N985-500GEA 143 EUR InStock
N985-500G
Acide phtalique ≥99.5%
Acide phtalique
Formule: C₈H₆O₄
Point d'ébullition: 315…317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.576 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002467
Numéro CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5%
Chloride = 0.001%
Heavy Metals (as Pb) = 0.001%
Insoluble Matter = 0.05%
Iron = 0.001%
Nitrate = 0.005%
Residue after Ignition = 0.02%
Sulphate = 0.005%
Water = 0.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité