Anti-p300 (NM-11) Mouse Monoclonal Antibody [clone: NM-11]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
NA46-100
NA46-100EA 797 EUR InStock
NA46-100
Anti-p300 (NM-11) Mouse Monoclonal Antibody [clone: NM-11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p300 (NM-11)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG NA46-100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité