Anti-DNA-PK (Ab-2) (18-2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 42053]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
NA57-100
NA57-100EA 777 EUR InStock
NA57-100
Anti-DNA-PK (Ab-2) (18-2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 42053]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNA-PK (Ab-2) (18-2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité