Anti-BrdU (Ab-3) (Mobu-1) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
NA61-100
NA61-100EA 744 EUR InStock
NA61-100
Anti-BrdU (Ab-3) (Mobu-1) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BrdU (Ab-3) (Mobu-1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité