Anticorps secondaires conjugués à la HRP, Amersham™ ECL™
Fournisseur: Cytiva
NA931-1ML
NA931-1MLEA 524 EUR InStock
NA931-1ML
Anticorps secondaires conjugués à la HRP, Amersham™ ECL™
Anticorps
Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
  • Optimized for use with our range of Amersham ECL Western blotting detection reagents
  • Soluble in cold water and hot water
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2 °C to 8 °C.
Type:
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité