Charging Devices with and without Cooling Fan for N-Series
Fournisseur: NABERTHERM
631000528
NABE631000528EA 0 EUR InStock
NABE631000528
Charging Devices with and without Cooling Fan for N-Series
Étuves Étuves haute température
For charging larger workpieces and annealing boxes.
  • 4 casters, freely movable
  • Equipped with a rack at working height for temporary storage
  • Fixing lock for annealing bags (CWK)
  • CWK version with cooling fan (0.2 kW, 230 V)
Collapse All
Désignation l×p×h ext. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Charging devices with and without cooling fan for models N 31/H, N 41.., N 61.., N 30/..HA, N 60/..HA 330×1100×880/920 mm 1 NABE631000528
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité